Merck
XX2004720
Millipore
Hydrosol 47 mm Filterhalter, Edelstahl
Hydrosol 47mm filter holder, stainless steel
Synonym(e):
Vacuum filtration
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon wheel (lock)
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
22.9 cm
Durchmesser
11.4 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Trichterkapazität
650 mL
Durchm. Vorfilter
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Hydrosol Filter holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Hydrosolfilterhalter ist für die Filtration brennbarer Flüssigkeiten ausgeführt. Im Gegensatz zu anderen Filterhaltern ist der Hydrosolfilterhalter mit einer Erdungseinheit ausgestattet, um bei statischer Entladung jegliche Funkenbildung und das damit verbundene Sicherheitsrisiko zu verhindern.
Anwendungen:
Vakuumfiltration von brennbaren Flüssigkeiten
XX2004720 Hydrosolfilterhalter, 47 mm, Edelstahl
Ersatzteile
XX2004704 Trichter mit Sperring, Edelstahl
XX2004708Stützsiebplatte, 47 mm, Edelstahl
XX2004702 Unterteil mit Sieb, Diechtung und Stützplatte
XX2004703 Dichtung, PTFE
XX2004718 NR. 8 Stopfen, 9,5 mm (3/8“) Loch, Silikon
XX20047RK Ersatzteile-Kit für Hydrosolfilterhalter
Zubehör
XX1004705 Vakuumfilterkolben, 1 l
XX1004744 Vakuumfilterkolben, 4 l
XX7100004 Schlauch 3/16“ ID x 140 cm, Silikon
XX6200006P Filterzange, stumpfes Ende, Edelstahl
XX2604735 Filtrationsleiste mit 3 Haltern, 47 mm, PVC
XX2504735 Filtrationsleiste mit 3 Haltern, 47 mm, Edelstahl
XX2504700 Filtrationsleiste mit 6 Haltern, 47 mm, Edelstahl
WP6211560 Hochdurchsatzpumpe, 115 V/60 Hz
WP6222050 Hochdurchsatzpumpe, 220 V/50 Hz
WP6210060 Hochdurchsatzpumpe, 100 V/50-60 Hz
Prinzip
Vakuum