Merck
UFC703008
Millipore
Centricon® Plus Zentrifugenfilter
MWCO 30 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonym(e):
Centrifuge concentrator
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Leistungsmerkmale
holdup volume 75 μL
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Centricon®
Parameter
15-70 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
121 mm
Durchmesser
6 cm
Filtrationsfläche
19 cm2
Porengröße
30 kDa MWCO
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Centricon Plus-70-Zentrifugenfilter ist ein wegwerfbares Produkt für den einmaligen Gebrauch, das für die rasche Verarbeitung von wässrigen biologischen Lösungen in Mengen zwischen 15 und 70 ml konzipiert ist. Es ist lediglich mit Zentrifugen mit Ausschwingrotoren kompatibel. Mit dem Centricon Plus-70-Gerät können die meisten 70-ml-Lösungen in nur 25 Minuten auf 350 μl konzentriert werden (bei einigen Lösungen dauert dies etwas länger).
•90 % typische Rückgewinnung
•50-fache bis 200-fache Konzentration
•Geringes Speichervolumen
•Polypropylengehäuse minimiert Bindung
•Deadstop verhindert Schleudern bis zur Austrocknung
•Einsatzbereit. Keine Montage erforderlich
Anwendungen:
•Konzentrieren und Entsalzen von Chromatographiesäule-Eluaten
•Konzentrieren von monoklonalen Antikörpern
•Konzentrieren von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen
•Abklären von Gewebehomogenaten und Zelllysaten
•Pufferwechsel oder Diafiltration
Filtertyp: Ultrafiltration
Anwendung
30 kDa Ausschaltmechanismus, 15 ml bis 70 ml Volumen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Minimales Endkonzentratvolumen: 350 µl
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13