TMS-002
EmbryoMax® L-Glutamine Solution (100X), 200mM
The EmbryoMax L-Glutamine Solution (100X), 200mM is available in a 100 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
Synonym(e):
L-Glutamine solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Specialty Media
EmbryoMax®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable