Merck
TM-10L-BK
Anti-A,B (Klone ES-15/ES-4), Blutgruppenbestimmungsreagens
Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Vorratsreagenz – ABO & RHD (Rh)-Spezifitäten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
ES-15/ES-4, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
unpurified
clone
ES-15/ES-4, monoclonal
form
liquid
packaging
pack of 10 L
concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Application
Bulk.
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplattentechniken.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c