Wichtige Dokumente
SVGV010
Millipore
Millipore® Sterivex Druckfilter
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, without fitting bell
Synonym(e):
Sterivex-GV Druckfiltereinheit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
Eastar housing
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Sterivex
Leistungsmerkmale
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 15 ea (SVGV01015)
pack of 50 ea (SVGV010RS)
Parameter
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
67 mm
Kapazität
1000 mL
Durchmesser
1.7 cm
Filtrationsfläche
10 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male outlet nipple
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
- Sterivex-Filtereinheiten können mit Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern verwendet werden. Sie verhindern die Kontaminationsgefahr, die beim Dekantieren oder Pipettieren auftritt.
- Sterivex-Einheiten sind so konzipiert, dass damit nahezu jeder Vorratsbehälter befüllt werden kann. Die Filtereinheiten sind mit verschiedenen Ausgangsanschlüssen erhältlich (siehe Tabelle).
- Mit Sterivex-Filtereinheiten können je nach verwendetem Membrantyp Volumina bis zu 1000 ml oder 2000 ml filtriert werden. Es sind drei verschiedene Membrantypen erhältlich.
- Mit druckbetriebenen Sterivex Filtereinheiten können Volumina bis zu 1000 ml oder 2000 ml sterilfiltriert werden (die Kapazität ist vom verwendeten Membrantyp abhängig). Da drei verschiedene Membrantypen und verschiedene Ausgangsanschlüsse zur Auswahl stehen, können Sterivex Filter in praktisch jeden Arbeitsablauf integriert und zum Befüllen von nahezu allen Vorratsbehältern eingesetzt werden. Sterivex Filter können mit Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern verwendet werden. Sie verhindern die Kontaminationsgefahr, die beim Dekantieren oder Pipettieren auftritt.
Eigenschaften und Vorteile:
- Mit verschiedenen Druckvorrichtungen wie Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern einsetzbar
- Mehrere Membrantypen für bedarfsgerechte Anwendungen mit Kapazitäten bis zu 2 l erhältlich
Anwendungen:
Sterilisation wässriger Lösungen
Anwendung
Nur für Forschungszwecke.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkmechanismus: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Großvolumige Filtration mittels Hochdruck
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Sterivex Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany