ST1204
Anti-PGC-1α Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
PGC-1α Detection Antibody, Rabbit Anti-PGC-1α
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPARGC1A(10891)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (not recommended)
Immunoprecipitation (1-2 g/100-200 g total protein)
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Brown adipose tissue from mice exposed to cold
Sonstige Hinweise
Zhang, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem. 284, 32813.
Lai, L., et al. 2008. Genes Dev. 14, 1948.
Rodgers, J.T., et al. 2008. FEBS Lett. 582, 46.
Mazzucotelli, A., et al. 2007. Diabetes 10, 2467.
Nemoto, S., et al. 2005. J. Biol. Chem. 16, 16456.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable