Merck
SSCSHB1A01
Millipore
Lynx® S2S
Secure connections between sterilized fluid paths
Synonym(e):
Lynx® S2S Connector Set, non-sterile 1/4 inch
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materialien
polysulfone (USP Class VI, 21 CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21 CFR)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
EMPROVE® Single Use
Hersteller/Markenname
Lynx®
Parameter
4-40 °C temperature
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (bi-directional)
9.5 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psid) and 25 °C (bi-directional)
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
0.64 cm (0.25 in.)
Fitting
1/4 in. inlet hose barb for 0.19 in (4.8 mm) I.D.
1/4 in. outlet hose barb for 0.19 in (4.8 mm) I.D.
Allgemeine Beschreibung
Der Lynx-S2S-Anschluss ist ein einzigartig ausgeführtes Einmalprodukt für die einmalige Aktivierung, ist Gamma- und Autoklaven-kompatibel und wir für den Anschluss von sterilisierten Flüssigkeitsleitungen in biopharmazeutischen Prozessen verwendet.
Der SSCSHB1A01-Lynx-S2S-Anschlusssatz besteht aus einer Innen- und einer Außenverschraubung. Sobald diese Komponenten verbunden sind, ist der sterile Flüssigkeitsweg hergestellt. Nach Herstellung der Verbindung können die zwei Komponenten nicht mehr demontiert werden, wodurch das Risiko einer Sterilitätsverletzung reduziert wird.
Diese Lynx-S2S-Einheit hat einen Durchmesser von 1/4 Zoll und ist mit einer Schlauchtülle an der Ein-/Auslassverbindung versehen.
Sichere Einweganschlüsse
Der Lynx-S2S-Anschluss ist ein Einwegprodukt für die einmalige Verwendung und einmalige Aktivierung. Es gibt keine Teile zu reinigen, wodurch das Kontaminationsrisiko reduziert wird.
Garantierte Sterilität während der Verbindungsherstellung
Der Lynx-S2S-Anschluss wird bei der Fertigung auf 100%ige Luftintegrität geprüft. Die Anschlüsse wurden mittels Aerosol-Bakterienrückhaltetest mit 106 B. diminuta sowie der direkten Bakterienverunreinigungsmethode mit B. diminuta geprüft, um sicherzustellen, dass eine sterile Verbindung in einem nicht sterilen Bereich hergestellt werden kann.
Anwendung
Der Lynx-S2S-Anschluss eignet sich ideal für eine Reihe von Anwendungen wie den Transfer steriler Flüssigkeiten oder die mikrobiologische Probenahme und ist die optimale Lösung zur Herstellung sicherer Verbindungen zwischen zwei sterilisierten Einweg-Baugruppen.Steriler FlüssigkeitstransferDer Lynx-S2S-Anschluss kann in Baugruppen eingebunden werden, darunter Einweg-Kapseln, Schläuche und flexible Behälter. Diese mittels Gammastrahlung oder Autoklavieren vorsterilisierten und gebrauchsfertigen Baugruppen eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen für die Flüssigkeitsübertragung und können problemlos sowohl in die Massenproduktion als auch in die Endabfüllung integriert werden, um den sicheren Transfer Ihres wertvollen Produkts zu gewährleisten. Und das Beste dran ist, dass die komplette Baugruppe entsorgt werden kann.Mikrobiologische ProbenahmeErsetzen Sie Ihre derzeitigen Probenahmeverfahren mit Gummiseptum oder Ventil und Flasche durch ein vorsterilisiertes Einweg-Probenahmesystem. Eine Reihe von flexiblen Probenahmebehältern kann über einen Lynx-S2S-Anschluss miteinander verbunden werden und die gesamte Baugruppe kann durch Gammastrahlung sterilisiert werden. Diese sterile Verbindung zur Probeentnahmestelle minimiert das Risiko falsch-positiver Ergebnisse. So erfordert die Entnahme von Proben aus Bioreaktoren an mehreren Standorten ein wesentliche Investition in Anlagen, ist arbeitsintensiv und es besteht ein Kontaminationsrisiko. Durch die Verwendung des Lynx-S2S-Anschlusses für die Probenahme aus Bioreaktoren an mehreren Stellen wird dieser Prozess abgesichert, es müssen keine aseptischen Verbindungen hergestellt werden und Anlagekosten sowie Arbeitsaufwand werden wesentlich reduziert.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammastrahlungskompatibel bis 45 kGy; einmalige Autoklavierung für 30 min bei 130 °C. Nicht installiert dampfsterilisieren.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany