SLGVR33RB
Millex® PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,22-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore® PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GV-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 250
Hersteller/Markenname
Millex® SLGVR33RB
Parameter
≥40 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Volumen
100 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥50 psi, water
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Bindungsart
Protein low binding
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
- Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
- Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
- Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf Anwendungen
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile