SLFG750
Millex® hydrophober PTFE-Belüftungsfilter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
Fluoropore®-PTFE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-FG-Belüftungsfilter, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,2 μm, Vakuumleitungsfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Durchmesser
50 mm
Filtrationsfläche
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
57 mm
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.2 μm
Aufnahme
gas
sample type organic solution(s)
Fitting
1/8 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Merkmale & Vorteile:
•50-mm-Millex-Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumleitungen
•Alle Millex hydrophoben PTFE-Einheiten ermöglichen einen bidirektionalen Durchfluss
Anwendungen:
Sterilisierung von Gasen, Schutz von Vakuumleitungen, Entlüften steriler Behälter, Sterilisieren und Aufreinigen organischer Lösungen
Anwendung
- Sterilizing Gases
- Vacuum Line Protection,
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal for vacuum line protection
- Bi-directional in flow
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13