SLAAR33SS
Millex® MCE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,8-μm-MCE-Spritzenvorsatzfilter, Cellulosemischester-Spritzenvorsatzfilter, MF-Millipore™ MCE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-AA-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Hersteller/Markenname
Millex® SLAAR33SS
Parameter
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Volumen
100 mL
Farbe
blue
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.8 μm
Aufnahme
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- The filter′s bidirectional support allows filtering aqueous solutions in both forward and backward directions.
- It effectively removes microorganisms, particles, precipitates, and undissolved powders larger than the rated pore size.
- These filters are single-use, non-pyrogenic, and non-toxic.
- Contains no natural latex rubber
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3