Merck
SKBM04760
Millipore
Strat-M® Membran, transdermales Diffusionstestmodell, 47 mm
Strat-M®, filter diam. 47 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Millipore
Strat-M®
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
300 μm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Strat-M Membran für transdermale Diffusionstests
Erleben Sie die unvergleichliche Vorhersagbarkeit der Strat-M Membran – ein synthetisches, nicht auf Tieren basiertes Modell für transdermale Diffusionstests, die prädikativ für die Diffusion der menschlichen Haut sind, ohne Chargenschwankungen, Sicherheits- und Lagereinschränkungen.
Die Strat-M Membran ist für Screenings der folgenden Produkte konzipiert:
•pharmazeutische Wirkstoffe (API)
•Kosmetika
•Formulierungen
•Körperpflegeprodukte
•Pestizide und Chemikalien
Im Zusammenhang mit der menschlichen Haut
Die Strat-M Membran ist prädikativ für die Diffusion von menschlicher Haut bei einem breiten Spektrum an Verbindungen und Formulierungen. Verwenden Sie das Verbindungs-Korrelationstool, um zu erfahren, wie gut die Strat-M Membran für Sie geeignet ist.
Reproduzierbare Diffusionsdaten:
Keine Notwendigkeit für wiederholte Tests jedes Mal, wenn eine neue Charge Haut im Labor ankommt. Die Strat-M Membran ist ein hochkonsistentes, hochentwickeltes Material, das es Ihnen ermöglicht, die Diffusionsdaten von heut’e mit den Daten zu vergleichen, die Sie nächste Woche oder nächsten Monat generieren. Darüber hinaus bietet die Chargenkonsistenz ein neues Maß an Klarheit für ihre Testdaten und erleichtert somit Ihre Analyse.
Empfindlich gegenüber Verstärkern
Die Strat-M Membran weist in Gegenwart von Verstärkern eine Differenzialpermeabilität auf und ist mit gängigen Formulierungsformaten kompatibel, wodurch sie sich für die Verwendung bei der Formulierungsoptimierung eignet.
Ultimativer Versuchskomfort
Die Strat-M Membran wurde in Hinblick auf Komfort entwickelt. Die Strat-M Membran ist haltbar und im Lager vorrätig, sodass Beschaffung und Lagerung ein Kinderspiel sind. Jede Membran ist einzeln als vorgeschnittene Scheiben verpackt und muss vor dem Gebrauch nicht hydriert werden. Entfernen Sie die Strat-M Membranscheibe einfach aus ihrem Beutel und legen Sie sie in eine Franz-Zelle ein.
Rechtliche Hinweise
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
Li J, Lee IW, Shin GH, Chen X, Park HJ.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null
Tai-Long Pan et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 65, 105-114 (2014-01-05)
The toxicity of phthalates is an important concern in the fields of environmental health and toxicology. Dermal exposure via skin care products, soil, and dust is a main route for phthalate delivery. We had explored the effect of topically-applied phthalates
PREPARATION OF A CAPSAICIN-LOADED NANOEMULSION FOR IMPROVING SKIN PENETRATION
Kim JH, Ko JA, Kim JT, Cha DS, Cho JH, Park HJ, Shin GH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry null