Merck
SJLHM4710
Millipore
Millex-LCR, 0,45 µm, hydrophiles PTFE, nicht steril
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PTFE LCR membrane.
Synonym(e):
0.45 µm Millicup-LCR, Hydrophilic PTFE Filter, Non-Sterile Millicup
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millicup
Parameter
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L process volume
3 L sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
120 mm
Durchmesser
8.4 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
11.5 cm2
Trichterkapazität
300 mL
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millicup-Filtereinheit bietet eine schnelle und effektive Filtration von Lösungsmitteln und Puffern (bis zu 3 L), die in der HPLC und bei anderen analytischen Methoden verwendet werden.
Eigenschaften und Vorteile:
•Keine Vorbereitung und keine Reinigung bedeuten Zeitersparnis
•Erhältlich mit hydrophiler Durapore-PVDF-Membran mit geringer Proteinbindung, hydrophober Fluoropore-PTFE-Membran und hydrophiler LCR-PTFE-Membran
•Ultrasauberes Design und sicherer Betrieb
Anwendungen:
Vorbereitung der mobilen Phase, Pufferfiltration