SCT092
BioTracker PyrPeg Amyloid-b Live Cell Dye
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 459.49
Verpackung
pkg of 1 mg
Hersteller/Markenname
Millipore
Lagerbedingungen
protect from light
Wachstumsmodus
N/A
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: Centrifuge vial briefly to collect contents at bottom of vial before opening
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable