Merck
SCR029
Sigma-Aldrich
Kryokonservierte kortikale neuronale Stammzellen der Maus
The Cryopreserved Mouse Cortical Neural Stem Cells provides ready-to use primary neural stem cells isolated from the cortices of embryonic day 15-18 (E15-E18) C57/BL6 mice.
Synonym(e):
Cortical Stem Cells, Mouse Neural Stem Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
Versandbedingung
liquid nitrogen
Allgemeine Beschreibung
Die Millipore kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus sind gebrauchsfertige primäre neuronale Stammzellen, die aus der Großhirnrinde von embryonalen C57/BL6-Mäusen im Alter von 15–18 Tagen (E15–E18) isoliert wurden. Diese primären neuronalen Stammzellen können für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen verwendet werden, darunter Arzneimittelentwicklung, Neurotoxizitätsstudien, Neurogenese, Elektrophysiologie, Neurotransmitter- und Rezeptorfunktionen und Erkrankungen und Störungen des ZNS.
Wir empfehlen, die Millipore kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus (Art.-Nr. SCR029) in Kombination mit dem Charakterisierungskit für neuronale Stammzellenmarker (Art.-Nr. SCR019) und Differenzierungsassays zu verwenden, mit denen die Multipotenzialität der anfänglichen Zellpopulation nachgewiesen werden kann.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Beschreibung der Zelllinie
Neurale Stammzellen
Anwendung
Die kryokonservierten kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus sind gebrauchsfertige primäre neuronale Stammzellen, die aus der Großhirnrinde von embryonalen C57/BL6-Mäusen im Alter von 15–18 Tagen (E15–E18) isoliert wurden.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Verpackung
1 x 106 Zellen
Komponenten
1 x 10e6 lebensfähige kortikale neuronale Stammzellen der Maus: (Art.-Nr. 2004115) von embryonalen C57/BL6-Mäusen unterschiedlichen Geschlechts im Alter von 15–18 Tagen, kryokonserviert. In Flüssigstickstoff aufbewahren.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen (Flüssigstickstoff) sind die kortikalen neuronalen Stammzellen der Maus bis zum Verfallsdatum stabil. Keinen überhöhten Temperaturen aussetzen. Alle nach dem Verfallsdatum verbleibenden Reagensreste sind zu entsorgen. Wir empfehlen, die Zellen in maximal 10 Passagen zu verwenden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cOmplete is a trademark of Roche
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Thaci et al.
Cancer gene therapy, 21(1), 38-44 (2014-01-18)
Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) accumulate in the glioma microenvironment during tumor progression and promote immunosuppression. Interleukin-12 (IL-12) immunogene therapy can alter MDSCs toward an antigen-presenting cell phenotype and these mature cells can have a central role in antigen presentation. It
Cameron D Morley et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 35(44), e2304212-e2304212 (2023-09-01)
Injectable hydrogels are increasingly explored for the delivery of cells to tissue. These materials exhibit both liquid-like properties, protecting cells from mechanical stress during injection, and solid-like properties, providing a stable 3D engraftment niche. Many strategies for modulating injectable hydrogels
Brian Sims et al.
Brain research, 1321, 88-95 (2010-01-28)
Erythropoietin (Epo) has been used for many years in neonates for the treatment of anemia of prematurity. Epo has also been proposed for treatment of neonatal brain injury, as mounting evidence suggests neuroprotective properties for Epo. However, Epo's neuroprotective mechanism
Mathew Blurton-Jones et al.
Stem cell research & therapy, 5(2), 46-46 (2014-07-16)
Short-term neural stem cell (NSC) transplantation improves cognition in Alzheimer's disease (AD) transgenic mice by enhancing endogenous synaptic connectivity. However, this approach has no effect on the underlying beta-amyloid (Aβ) and neurofibrillary tangle pathology. Long term efficacy of cell based
Karen L Ring et al.
Cell stem cell, 11(1), 100-109 (2012-06-12)
The generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) and induced neuronal cells (iNCs) from somatic cells provides new avenues for basic research and potential transplantation therapies for neurological diseases. However, clinical applications must consider the risk of tumor formation by iPSCs