Merck
SCM310
Sigma-Aldrich
3dGRO® Hautdifferenzierungsmedium
Synonym(e):
3dGRO Medium, Medium for Skin Differentiation, Skin Differentiation Medium
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
NACRES:
NA.81
Form
liquid
Verpackung
pkg of 500 mL
Methode(n)
cell differentiation: suitable
Verunreinigungen
<2 EU/mL endotoxin
pH-Wert
7.0-7.6
Osmolalität
326-360 mOsm
Allgemeine Beschreibung
Menschliche Haut enthält sowohl dermale als auch epidermale Schichten von Zellen, die durch EZM-Proteine der Basalmembran verbunden sind. Dermale Schichten enthalten Nerven, Haarfollikel, Blutgefäße und Fibroblasten usw. Epidermale Schichten enthalten Plattenepithel, das aus Basal-, Stachelzell-, Körnerzell- und Hornschichten besteht und als Barriere zur äußeren Umgebung dient, einschließlich gegen Pathogene und Infektionen. In gesunder Haut replizieren Keratinozyten die Basal-/Parabasalschicht und differenzieren in die vorstehenden Schichten. In der Körnerzellschicht durchlaufen Keratinozyten eine Seneszenz und verhornen, wobei sie die Hornschicht bilden. Organotypische 3D-Hautmodelle können durch Differenzieren primärer humaner Keratinozyten (PHK) unter Verwendung von Transwell-Kultureinsätzen (Millicell) hergestellt werden. Kurz gesagt werden PHK auf Dermisäquivalent aus Rattenschwanzkollagen und humanen Fibroblasten geimpft. Die ganze Anordnung wird kultiviert, bis die PHK-Monoschicht konfluent wird und anschließend für 10 oder mehr Tage auf Medium-Luft-Schnittstelle angehoben. PHK stratifizieren und differenzieren anschließend zu terminal differenziertem Plattenepithel. Neuerdings werden diese organotypischen 3D-Hautmodelle in der Kosmetikindustrie als Alternative zu Tierversuchen eingesetzt.
Das 3dGRO® Hautdifferenzierungsmedium ist eine optimierte Formulierung, die eine robuste humane Keratinozytendifferenzierung durch organotypische 3D-Kulturen im Medium-Luft-Inkubationsschritt unterstützt. Das Medium erzeugt ein komplexes stratifiziertes Plattenepithel, das innerhalb von 10 Tagen sowohl proliferierende (BrdU+) als auch verhornte (Filaggrin+) Zellpopulationen enthält. Das Medium ist komplett und erfordert keine weiteren Zusätze.
Anwendung
Optimiertes Medium, das die robuste humane Keratinozytendifferenzierung unterstützt und organotypische 3D-Hautmodelle erzeugt, die komplexes stratifiziertes Plattenepithel bilden.
Forschungskategorie:
Zellkultur
Qualität
Aussehen: Klare Flüssigkeit/keine Partikel
pH-Wert: 7,0−7,6
Osmolalität: 326−360 mOsm
Sterilität: kein Wachstum
Mycoplasma: Negativ
Endotoxin: <2 EU/ml
Funktion: Entspricht
Lagerung und Haltbarkeit
Das 3dGRO® Hautdifferenzierungsmedium sollte bei −20 °C aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen bei 4 °C lagern und innerhalb von 2 Wochen verbrauchen.
Rechtliche Hinweise
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1