SCGPS02RE
Millipore® Steritop® Vakuumflaschenaufsatzfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 33 mm outlet thread(s), pack of 12 ea
Synonym(e):
Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Steritop®
Parameter
250 mL process volume
250 mL sample volume
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
95 mm
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
33 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
250 mL
Matrix
Express PLUS™
Porengröße
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
33 mm outlet thread(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup ® und Steritop ® Systeme für die Sterilfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Dieser Steritop ® 250-ml-Flaschenaufsatz mit einer Membranfiltereinheit aus Polyethersulfon (PES) mit einer Porengröße von 0,22 μm kann auf Flaschen mit 33-mm-Öffnungen aufgesetzt werden und ist für Vakuumanwendungen bestimmt.
Anwendung
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen