Merck
SCC067
Sigma-Aldrich
Humane Mastzelllinie HMC-1.1
Human
Synonym(e):
HMC-1 cell line
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Produktbezeichnung
Humane Mastzelllinie HMC-1.1, HMC-1.1 human mast cell line is a variant subline of the HMC-1 cell line and possesses the V560G KIT mutation.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Die HMC-1-Zelllinie wurde aus einem Patienten mit Mastzellleukämie gewonnen. HMC-1-Zellen werden verbreitet in Studien der humanen Mastzellfunktion eingesetzt, da sie viele wichtige Eigenschaften von Gewebemastzellen aufweisen, zum Beispiel die Expression von Histamin, Tryptase, Heparin und ähnliche Zelloberflächenantigen-Profile (1,2). Rezeptortyrosinkinase KIT wird in Mastzellen exprimiert und spielt eine wichtige Rolle bei der Proliferation, der Funktion und dem Überleben von Mastzellen. Aktivierende Mutationen in KIT stehen mit dem fehlregulierten Wachstum von Mastzellen in Verbindung und werden mit Mastzelltumoren und systemischer Mastozytose assoziiert. Zwei aktivierende Punktmutationen in KIT wurden für die HMC-1-Zelllinie beschrieben (3). Beide Mutationen wandeln den Rezeptor in einen konstitutiv Tyrosin-phosphorylierten und aktiven Zustand um, was zur wachstumsfaktorunabhängigen Proliferation führt.
1. Nilsson, G, et al. (1994) Phenotypic Characterization of the Human Mast-Cell Line HMC-1. Scand. J. Immunol 39: 489-498.
2. Sundstrom, M, et al. (2003) Functional and phenotypic studies of two variants of a human mast cell line with a distinct set of mutations in the c-kit proto-oncogene. Immunology 108: 89-97.
3. Furitsu, T, et al. (1993) Identification of mutations in the coding sequence of the proto-oncogene c-kit in a human mast cell leukemia cell line causing ligand-independent activation of c-kit product. J. Clin. Invest. 92(4): 1736-4.
HMC-1.1 (HMC-1(560)) und HMC-1.2 (HMC-1(560,816)) sind zwei Varianten der HMC-1-Zelllinie (2). HMC-1.1 weist die V560G-Mutation, jedoch nicht die D816V-Mutation auf. HMC-1.2 weist sowohl die V560G- als auch die D816V-Mutationen sowie eine höhere Proliferationsgeschwindigkeit als HMC-1.1 auf. Es wurde vorgeschlagen, dass das höhere Proliferationspotenzial von HMC-1.2 auf die D816V-Mutation zurückzuführen ist.
Beschreibung der Zelllinie
Krebszellen
Anwendung
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an licensing@emdmillipore.com.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Krebs
Qualität
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 × 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Lagerung und Haltbarkeit
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John-Peter Ganda Mall et al.
Inflammatory bowel diseases, 24(1), 166-178 (2017-12-23)
Administration of β-glucan has shown immune-enhancing effects. Our aim was to investigate whether β-glucan could attenuate mast cell (MC)-induced hyperpermeability in follicle-associated epithelium (FAE) and villus epithelium (VE) of patients with Crohn's disease (CD) and in noninflammatory bowel disease (IBD)-controls.