Merck
S4031
Millipore
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
Synonym(e):
50%ige Dextransulfat-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.25
product name
Dextransulfatlösung, 50 %,
Verpackung
pkg of 200 mL
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
hybridization: suitable (nucleic acid)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Dextransulfat (Molekülmasse >500.000) wird als Additiv in Sondenhybridisierungslösungen verwendet. Seine Gegenwart beschleunigt die Hybridisierungsgeschwindigkeit 10-fach. Die Zugabe von Dextransulfat fördert die Bildung von Sondennetzwerken, was zu einer höheren Sensitivität bei der Analyse von membrangebundenen Nukleinsäuren führt. Das Produkt wird als 50%ige (w/v) Flüssigkeit geliefert.
Anwendung
Dextransulfatlösung, 50 %
Geben Sie zum Herstellen der Lösung, die 10 % Dextransulfat enthält, 8 ml Hybridisierungszutaten zu 2 ml 50%iger Dextransulfatlösung.
Siehe den Link „Hybrisol Nomograph for Dextran Sulfate“ unter dem „Protocols“-Tab auf der produktspezifischen Seite für Best.-Nr. S4031 unter www.chemicon.com, um die geeignete Konzentrationen von Dextransulfat für verschiedene Hybridisierungsbedingungsleitfäden zu bestimmen.
Forschungskategorie
Alle
Physikalische Form
Eine 50%ige Dextransulfatlösung in Wasser, die durch eine 20-µm-Membran gefiltert und vor der Abfüllung in saubere, sterilisierte Flaschen ohne Konservierungsstoffe autoklaviert wurde. Die flüssige Lösung ist durch das Autoklavieren dunkelbraun.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei Nichtverwendung bei Raumtemperatur und fest verschlossen lagern. Die Lösung kann gekühlt aufbewahrt werden, sollte jedoch vor der Verwendung der Verdünnung mindestens auf Raumtemperatur erwärmt werden, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2