S2EM004M99
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophobe PVDF-Membran
pore size 0.45 μm, sterile
Synonym(e):
Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
Qualitätsniveau
Beschreibung
Sterile, white 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for ELISPOT Assays. Comes in a pack of 10.
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
50-250 μL sample volume (per well)
Methode(n)
ELISPOT: suitable
Filtrationsfläche
0.28 cm2
Plattengröße
96 wells
Matrix
Immobilon®-P
Porengröße
0.45 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise