Merck
RTTP04700
Millipore
Isopore Membranfilter
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore Membrane Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
24 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore Membran ist ein Polycarbonat-Filter mit Kernspurfilter, empfohlen die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder Elektronenmikroskops. Durch den präzisen Porendurchmesser und die einheitliche Porengröße ermöglicht es eine genaue Größentrennung in den Proben. Isopore Membranfilter können bei der Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie und Chemotaxis-Tests nützlich sein.
Anwendung
Der Isopore Membranfilter wurde für die Filtration von
  • Fischfilet-Homogenat-Suspensionen auf Mikroplastikproben mit
  • Cyanobakterien-Acaryochloris-Zellen
  • und Titanpartikeln verwendet.
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Isopore Membranen weisen eine geringe Hintergrundinterferenz auf.
  • Die Partikelretention erleichtert die Zählung und Analyse.
  • Nicht hygroskopisch und reduzierte Probenanalysezeit.
  • Durchsichtiges Material.
  • Auch in einer braunen Variante erhältlich.
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Quantifying microplastic translocation from feed to the fillet in European sea bass Dicentrarchus labrax.
Sinem Zeytin et al.
Marine pollution bulletin, 156, 111210-111210 (2020-06-09)
Amy L Gallagher et al.
Genome biology and evolution, 10(6), 1484-1492 (2018-06-01)
Variation in genome content is a potent mechanism of microbial adaptation. The genomes of members of the cyanobacterial genus Acaryochloris vary greatly in gene content as a consequence of the idiosyncratic retention of both recent gene duplicates and plasmid-encoded genes
Junxiong Qiu et al.
Biomaterials science, 8(11), 3147-3163 (2020-05-05)
Aseptic loosening (AL) caused by wear particles released from implant surfaces is one of the main causes for the failure of artificial joints, which is initiated by macrophage inflammatory responses. Emerging evidence suggests that the member of a broad-complex, tramtrack