Wichtige Dokumente
QTUMMPEEX
Milli-Q
Kit: Quantum® EX Kartusche & Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis systems.
Synonym(e):
Kit: Quantum® EX Kartusche & Millipak® 20 Express Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Allgemeine Beschreibung
Dieses Kit enthält eine Quantum® EX Hochreinigungskartusche und einen Millipak® 20 Express Filter. Die Aufreinigungskartusche enthält Organex- und Ionex-Harze zum Entfernen von Spurenmengen organischer und ionischer Verunreinigungen. Der Millipak® Filter besteht aus einem Polyethersulfon-Filter und Styrol-Acrylnitril(SAN)-Gehäuse. Mit dem Auslass des Wasserentnahmepunkts verbunden entfernt er Partikel und Bakterien, um partikel- und bakterienfreies Wasser bereitzustellen.
Das Kit kann mit Milli-Q® Academic/Biocel/Gradient/Synthesis Systemen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Quantum® Hochreinigungskartusche:
  • Enthält Organex- und Ionex-Harze für die Entfernung von organischen und ionischen Spurenverunreinigungen.
  • Unkomplizierte Wartung: einfach zu installieren und auszutauschen.
Millipak® 20 Express Filter:
  • Die Einheit wurde als eine sichere und effiziente Barriere gegen Partikel und Bakterien entwickelt.
  • Die konischen Poren der Membran ermöglichen einen hohen Durchfluss bei einem niedrigen Differentialdruck.
  • Er wird an der Entnahmestelle von Wasseraufbereitungssystemen wie den POD-Entnahmeeinheiten von Milli-Q® installiert.
  • Die Glocke schützt gegen Eindringen von luftübertragenen Bakterien während der Wasserentnahme.
  • Problemlose Instandhaltung: Der Filter lässt sich einfach einbauen und austauschen.
  • Beide Produkte sollten alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt stellt Wasser bereit, das durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriert wurde und ist ein Gerät, das die Anforderungen des US-Bundesgesetzes für Insektizide, Fungizide und Rodentizide (FIRFA) erfüllt. Bitte beziehen Sie sich im Benutzerhandbuch für die Systemausstattung (mit dem System geliefert) auf den Abschnitt „Verwendung des Systems“.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany