Merck
PSMW010R5
Millipore
24-Well-Auffangplatte
24-well receiver trays with lids for Millicell®-24 Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
Synonym(e):
24-Well Tray
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Plattengröße
24 wells
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die patentierten Millicell-Zellkulturplatteneinsätze ermöglichen das Wachstum und die Differenzierung von endothelialen und epithelialen Zelllinien, einschließlich Caco-2 Zellen.
Die Millicell-Platten sind mit einer 0,4-µm-PCF-Membran sowie mit PET-Membranen in mehreren unterschiedlichen Porengrößen erhältlich. Die Zellkulturplatte ist äußerst anwenderfreundlich. Sie besitzt z.B. einen apikalen Führungskanal als Pipettierhilfe und einen basolateralen Zugang. Um die Gefahr einer Kontamination des Monolayers zu reduzieren, sind die Membranplatten mit Füßen ausgestattet, die eine direkte Berührung mit der Arbeitsoberfläche verhindern, wenn die Platte aus der Anzuchtwanne genommen wird. Die tränenförmigen Wells der Auffangplatte verhindern Luftblasen, wenn die beiden Platten zusammengesetzt werden.
Millicell-Platten sind für die Anzucht und Kultivierung von Zell-Monolayern optimiert. Zellen, die auf Millicell-Platten angezüchtet werden, wachsen besser als auf Kunststoff, da Nährstoffe sowohl von der apikalen als auch der basolateralen Seite zugeführt werden können. Zellwachstum und ­funktion sind damit ähnlich wie unter In-vivo-Bedingungen. Millicell-Platten sind für die Analyse sowie für die Zellkultivierung konzipiert und können manuell oder mit automatisierten Systemen für das Aussäen, den Mediumwechsel und das Waschen von Zellen eingesetzt werden.
Mit diesem Komplettsystem können Sie Zellen auf ein und derselben Membranplatte kultivieren und analysieren. Die Platte kann entweder mit einer Einzelwell- oder Multiwell-Anzuchtwanne verwendet werden Für die Analyse von Transportvorgängen wird die Millicell-Platte dann einfach in eine Multiwell-Transportplatte überführt.
Das Design der Platten verbessert:
- die Kompatibilität mit „Seed-and-Feed“ Systemen
- die Kompatibilität mit automatischen Systemen zur Flüssigkeitszufuhr und Multipipetten
- den basolateralen und apikalen Zugang zu den Zellen
- die Kompatibilität mit Systemen zur Messung des transepithelialen elektrischen Widerstandes (TEER)
Verpackung
Großpackung
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany