PITP01250
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 3.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonym(e):
Durchlässiger Kultureinsatz, Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Millicell-Zellkultureinsatz, 12 mm, Polycarbonat, 3,0 µm, Zellkultureinsätze
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
2x106 pores/cm2 (pore density)
hydrophilic
Verpackung
pack of 50 (individually blister packaged)
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Höhe
10.5 mm
Durchmesser
12 mm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.6 cm2
Arbeitsvolumen
0.6 mL
Matrix
Isopore™
Porengröße
3.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zellhaftung
- Zellwachstum- & differenzierung
- Immunozytochemie
- Wirkstofftransport & -permeabilität