Merck
P2GVPPV05
Millipore
Pellicon® 2 Kassetten-Ultrafiltrationsmodul
filtration area 0.5 m2, pore size 0.22 μm
Synonym(e):
Pellicon 2 Cassette Filter Module GVPP 0.22 μm V 0.5 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materialien
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
2.16 cm (0.85 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
17.8 cm (7.0 in.)
Filtrationsfläche
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH-Wert
2-11
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 2-Produktlinie wurde unter Berücksichtigung von Prozess-Aufskalierungen und Methodenentwicklung konzipiert. Die Geräteserie umfasst eine langjährig erprobte hydrophile PVDF-Mikrofiltrationsmembran von Durapore®, die für ihre außerordentliche Kombination von hohem Fluss, geringer Proteinbindung und hohr Produktrückgewinnung bekannt ist.
Bei diesem Pellicon® 2-Kassettenfilter handelt es sich um ein Mikrofiltrationsprodukt mit einer Filtrationsfläche von 0,5 m2 und einer Porengröße von 0,22 μm.
Diese Pellicon® 2-Kassette weist einen Typ-V-Screen (offener Kanal) auf und hat die Maße 17,8 cm (W) x 21 cm (L) x 1,5 cm (H).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Kurzer Fließweg für schnelleren Fluss und eine höher auflösende Trennung
  • Auswahlmöglichkeit für die Fließkanalkonfiguration zur Prozessoptimierung
  • Berechenbare, schnelle Aufskalierung
  • Echte lineare Skalierbarkeit von Modulen in Laborgröße bis hin zu Aufbauten im Industriemaßstab für die Verarbeitung von Tausenden von Litern
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anforderungen an den Vorfilter: 100 µm
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2