NE1019
Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-99)
liquid, clone SMI-99, Calbiochem®
Synonym(e):
Myelin basic protein antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SMI-99, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
guinea pig (weakly), mammals
Darf nicht reagieren mit
chicken, porcine
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MBP(4155)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000)
Frozen Sections (1:1000)
Paraffin Sections (1:1000)
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Shin, R.W., et al. 1991. Lab. Invest.64, 693.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable