Wichtige Dokumente
ND-10X2ML-U
Millipore
Anti-P1 (Klon P3NIL100), Blutgruppenbestimmungsreagens
BIOSCOT Anti-P1 from the clone P3NIL100, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
P3NIL100, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 × 2 mL
Hersteller/Markenname
BIOSCOT
Konzentration
0.5-3 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6-8
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate
Produktformulierung entspricht den Anforderungen der EU-IVD-Verordnung.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Anwendung
In Fläschchen, ohne Etikett
Zur Verwendung mit der Röhrchentechnik
Rechtliche Hinweise
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2