Merck
MXSMPCA48
Millipore
Keimzählagar
Plate Count Agar, for aerobic bacteria, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonym(e):
Vorgefüllte Medienkassetten von Milliflex®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Agentur
International standards
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Form
plate (pre-poured agar)
Haltbarkeit
9 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Farbe
clear light amberslightly opalescent
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.0±0.2 (25.0 °C)
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
aerobic bacteria
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with Milliflex Oasis® (System)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Milliflex® Kassette ist ein gebrauchsfertiges, agarbasiertes Medium für die Verwendung mit dem Milliflex® oder Milliflex Oasis® System zur praktischen, schnellen und zuverlässigens Bestimmung der Gesamtkeimzahl. Die vorgefüllte Agarkassette ermöglicht optimierte Arbeitsschritte bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle, indem die Qualitätssicherung sichergestellt und die Risiken einer exogenen Kontamination vermieden werden. Jede Platte ist eine 3-teilige Vorrichtung, die ca. 10 mL des Mediums enthält. Plate-Count-Agar wird zur Bestimmung der mikrobiellen Keimzahl in Wasser und anderen Stoffen von hygienischer Wichtigkeit, Milch und Molkereiprodukten sowie Lebensmitteln verwendet. Das Medium enthält pankreatisch verdautes Casein, das Aminosäuren, Stickstoff, Kohlenstoff, Vitamine und Mineralien für das Wachstum des Organismus bereitstellt. Der Hefeextrakt stellt ausschließlich die Vitamine des B-Komplexes bereit. Dextrose ist das fermentierte Kohlenhydrat und stellt eine Energiequelle für das Bakterienwachstum bereit.
Anwendung
Die mit Plate-Count-Agar vorgefüllte Milliflex® Kassette wird für Bioburden-Tests und allgemeine mikrobiologische Analysen von Wasser, Abwasser und Molkereiprodukten verwendet. Wird häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen verwendet.
Spezifikationen
Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser, US-Pharmakopöe
Nährmedium
Keimzählung
Hinweis zur Analyse
Ziel-Mikroorganismen: Gesamtzahl aerober Mikroorganismen
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable