Merck
MTGR65010
Millipore
Aervent® 50 Kapselfilter
pore size 0.2 μm
Synonym(e):
EPA-Nr. 041237-FRA-001
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Aervent®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Aervent®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
Methode(n)
gas filtration: suitable
Länge
5.3 cm (2.1 in.)
Breite
2.4 in.
Durchmesser
6.2 cm (2.4 in.)
Filtrationsfläche
19.6 cm2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1.0 mg
Matrix
Aervent®
Porengröße
0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Fitting
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Prostak MF Module sind eine Tangentialströmung-Filtrationseinheit mit einer Konfiguration aus gestapelten Platten mit Typ-V-Screen (offener Kanal). Eine mikroporöse Durapore® Polyvinylidenfluorid-(PVDF-) Membran ist auf beiden Seiten jeder Platte gebunden. Die Platten werden dann in parallelen Stapeln angeordnet.
Dieses Prostak Open-Channel-Mikrofiltrationsmodul weist eine Porengröße von 0,1 μm und eine Filtrationsflächevon 0,17 m2 auf. PSVVAG021 ist als 2-Stack erhältlich, dadurch kann es in Labortisch-, Pilot- und Produktionsmaßstabsystemen eingesetzt werden.
Die Module können auf Integrität geprüft und für 20 Zyklen dampfsterilisiert werden.
Prostak MF Module müssen mit einer Trägerhalterung verwendet werden, die die Durchbiegung kontrolliert und mit hygienischen Anschlüssen für den Anschluss an externe Leitungen versehen ist. Mit dem Modul mitgelieferte hygienische Dichtungen sorgen für auslaufsichere Verbindungen zwischen Modul(en) und Halterung.
Anwendung
Typische Anwendungen
  • Sterile Belüftung von Gefäßen und Ballonflaschen
  • Autoklaven-Vakuumbrechventil-Leitung
  • Sterilfiltration nicht-wässriger Flüssigkeiten mit kleinem Volumen
  • Einlass- und Auslass-Gasfiltration bei kleinen Fermentern
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
10 Autoklavenzyklen von 30 min bei 130 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von 107 KBE cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) gemäß ASTM Methode F838-83
Extrahierbare Substanzen: in 70/30 % IPA/Wasser
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany