MPTA
Adapter für mPAGE® Gele bei Verwendung von XCell SureLock® und anderen kompatiblen Elektrophoresetanks
Empfohlene Produkte
Qualität
electrophoresis grade
Verpackung
pack of 2 ea
Allgemeine Beschreibung
Adapter für mPage-Gele bei Verwendung von XCell SureLock und anderen kompatiblen Elektrophoresetanks.
- Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Anwendung
Verwenden Sie diese Adapter mit XCell SureLock und anderen kompatiblen Gelelektrophoresetanks. Bei der Verwendung von Bio-Rad Mini-PROTEAN Systemen nicht erforderlich.
- Western Blot
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
XCell SureLock is a registered trademark of Life Technologies