MP0DSYS3A
Prozessmaßstabhalter
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Synonym(e):
Prozessmaßstabhalter mit 3 Ständern
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Materialien
316L stainless steel
silicone seal
Beschreibung
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; Gemü® valves
Fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Kompatibilität
for use with Pod Filters