Merck
MHA00MRS2
Millipore
De Man-, Rogosa- und Sharpe-Bouillon
capacity 2 mL, For final product testing or in-process testing, for lactic acid bacteria, input: beverage(s)
Synonym(e):
MRS-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
clear red-brown
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
pH-Wert
6.5±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Lactobacillus brevis
Lactobacillus fermenti
lactic acid bacteria
Allgemeine Beschreibung
MRS-Bouillon wird für die Anreicherung, Kultivierung und Isolierung aller Lactobacillus-Arten verwendet. Die Formulierung der MRS-Medien wurde von de Man, Rogosa und Sharpe {23} entwickelt, um das Tomatensaftmedium und das Fleischextrakt-Tomatensaftmedium zu ersetzen. Es ist ein Medium, das ein gutes Wachstum von Laktobazillen im Allgemeinen begünstigt; auch von solchen Stämmen, die in bestehenden Medien ein schlechtes Wachstum gezeigt haben, wie Stämme von L. brevis und L. fermenti. Die MRS-Kulturmedien enthalten Polysorbat (Tween 80), Acetat, Magnesium und Mangan, die als spezielle Wachstumsfaktoren für Laktobazillen bekannt sind, sowie eine reichhaltige Nährstoffbasis. Da diese Medien eine sehr geringe Selektivität aufweisen, können Pediococcus- und Leuconostoc-Spezies sowie andere sekundäre Bakterien auf ihnen wachsen. Die meisten der begleitenden Mikroflora können durch Thalliumacetat, Sorbinsäure, Essigsäure, Natriumnitrit, Cycloheximid und Polymyxin gehemmt werden. Lactobacillus-Spezies erscheinen als kleine, weiße, cremige Kolonien. Saccharomyces-Spezies erscheinen als große, weiße, cremige Kolonien. {24}
Anwendung
MRS-Bouillon wird für Endprodukttests oder In-Prozess-Tests von Getränken auf die Kontamination mit Laktobazillen, L. brevis und L. fermenti in Bier, Flaschenwasser, Apfelwein, Softdrinks und Sportgetränken verwendet. Diese Medien finden Anwendung in Kliniken und in der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Nährmedium
MRS
Hinweis zur Analyse
Lactobacillus-Spezies erscheinen als kleine, weiße, cremige Kolonien. Saccharomyces-Spezies erscheinen als große, weiße, cremige Kolonien
QK-Organismen
L. casei (ATCC 393)
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Media for Isolation-Cultivation-Identification-Maintenance of Medical Bacteria, Vol. 1, Williams and Wilkins, Baltimore
MacFaddin JF
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1985)
A medium for the cultivation of lactobacilli
De Man, JC and Rogosa, d M and Sharpe, M Elisabeth
The Journal of Applied Bacteriology, 23(1), 130-135 (1960)