Wichtige Dokumente
MERSSTX00
Millipore
Spezialelektroden (nur für Millicell-96-Well-Platte), 1 Paar
Millicell-96 well plate specialized Electrodes for voltohmmeter readings.
Synonym(e):
Millicell Electrodes, Specialized Electrodes
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Hersteller/Markenname
Millicell®
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) ist zur zuverlässigen Messung von Membranpotenzial und Widerstand von Epithelzellen in Kultur vorgesehen. Dieses Gerät misst den Zustand von Zell-Monolayern qualitativ und die Zellkonfluenz quantitativ. Ein Silber-/Silberchlorid(Ag/AgCl)-Pellet an jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Aufgrund der kleinen Größe der Elektroden lassen sich die transepitheliale Spannung und der Widerstand der auf mikroporösen Membranen gewachsenen Zellen leicht messen. Zu den Zubehörteilen gehören ein fixierter Ersatzelektrodensatz, ein einstellbarer Elektrodensatz und ein spezialisierter Elektrodensatz zur Verwendung mit Millicell-96 Kulturplatteneinsätzen.
Merkmale & Vorteile:
- Tragbares Gerät, das in Laminarflow-Werkbänke passt
- Messungen verursachen keine Beeinträchtigung der Sterilität oder Schädigung der Zellen auf der Membran
- In Protokollen zur Epithelzellkultivierung oft angeführt und empfohlen
Anwendungen:
Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands (TEER), Beurteilung des Zustands von Zell-Monolayern, quantitative Messung der Konfluenz
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13