Alle Fotos(1)
Key Documents
MAIPNTR10
Millipore
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophobe PVDF-Membran
pore size 0.45 μm, non-sterile
Synonym(e):
96-Well PVDF Plate, Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materialien
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Qualitätsniveau
Beschreibung
This clear 96 well filter plate has a Hydrophobic PVDF membrane used for PAMPA.
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
lid
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
50-250 μL sample volume (per well)
Methode(n)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
Plattengröße
96 wells
Maximales Well-Volumen
300 μL
Arbeitsvolumen
50-250 μL
Matrix
Immobilon®-P
Porengröße
0.45 μm pore size
Bindungsart
high binding surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Erhöhung der Vorhersagbarkeit von Wirkstoffkandidaten zu einem früheren Zeitpunkt in der Forschungspipeline unter Verwendung von nicht zellbasierten Assays kann den Durchsatz der Kandidaten in der ADME-Phase verbessern. Nicht zellbasierte Permeabilitätstests sind Vorhersagemodelle für die orale Absorption von Entwicklungskandidaten.
MultiScreen Permeability-, MultiScreen-IP- und MultiScreen Acceptor-Platten unterstützen künstliche Membranstrategien zur Vorhersage des passiven Transports.
Membranen haben eine einheitliche Porenstruktur und Dichte für einen zuverlässigen Transport:
– Einzelne Wells minimieren die Wechselwirkung zwischen den Kandidaten.
– Kompatibilität mit automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen erhöht den Durchsatz.
Permeabilitäts-Assay:
– Die MultiScreen Permeability-Platte hat eine Polycarbonat-Membran, die eine künstliche Hexan-/Hexadecan-Schicht für Permeabilitäts-Assays unterstützt.1
PAMPA-Assay:
– Die MultiScreen-IP-Platte hat eine hydrophobe PVDF-Membran, die eine Lipiddoppelschicht für PAMPA-Assays unterstützt.2,3
MultiScreen Acceptor-Platte:
– Die MultiScreen Acceptor-Platte kann mit beiden Platten verwendet werden, um passiv transportierte Verbindungen zu erfassen. Die aus 100 % PTFE gefertigte Platte kann die LC/MS-Ergebnisse je nach Ladung der zu untersuchenden kleinen Moleküle verbessern.
Filtercode: IP
Anwendung
Forschungskategorie
Assays
Protein
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany