Merck
MACAC0RS5
Millipore
96-Well-Sammelplatte
96-well receiver trays with lids for Millicell®-96 Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
Synonym(e):
96-well collection plate, Collection plate, Microplate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
250-300 μL sample volume
Methode(n)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Filtrationsfläche
0.28 cm2
Plattengröße
96 wells
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millicell Zellkultureinsatzplatten sind ein patentiertes Produkt zur Unterstützung des Zellwachstums und der Differenzierung von endothelialen und epithelialen Zelllinien, darunter CaCo-2.
Das Millicell Produkt ist mit 0,4 µm PCF und einer Vielzahl von Porengrößen der PET-Membran erhältlich. Bei der Entwicklung der Platte wurde auf maximalen Anwenderkomfort Wert gelegt, und sie verfügt über Funktionen wie eine apikale Stütze für einfacheres Pipettieren und einen basolateralen Zugang. Um das Risiko einer Kontamination des Monolayers zu verringern, ruhen die Membranplatten auf Standfüßen und kommen so nicht mit der Arbeitsfläche in Berührung, wenn sie aus der Anzuchtwanne entnommen werden. Tränenförmige Receiver-Wells eliminieren Luftblasen beim Zusammensetzen der Platten.
Millicell Platten sind optimiert für das Wachstum und den Erhalt von Zell-Monolayern mit hoher Integrität. Auf Millicell Plattenmembranen gezüchtete Zellen wachsen besser als auf Kunststoff, da die Zellen von apikaler wie von basolateraler Seite Nährstoffe erhalten. Zellwachstum und -funktion imitieren das In-vivo-Vorbild genauer. Millicell Platten sind für die Analyse wie auch das Zellwachstum geeignet und können manuell oder mit automatischen Systemen für das Anzüchten, Kultivieren und Waschen von Zellen genutzt werden
Mit diesem Komplettsystem können Sie Zellen in einer Platte mit Membranunterseite anzüchten, mit Nährstoffen versorgen und analysieren. Die Platte kann mit einer Einzel-Well- oder einer Multi-Well-Anzuchtwanne verwendet werden. Zum Zeitpunkt der Transportanalyse wird die Platte einfach zur Analyse in eine Multi-Well-Transportwanne gelegt.
Dieses optimierte Design verbessert die Funktionalität mit:
– Anzucht- und Kultursystemen
– Systemen für eine automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten und Mehrkanalpipetten
– Basolateralem und apikalem Zugang zu den Zellen
– Systemen zur Messung des transepithelischen elektrischen Widerstands (TEER)
Komponenten
96-Well-Transportwanne (5), Deckel (5)
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany