Wichtige Dokumente
MABT95
Sigma-Aldrich
Anti-Arp2/3-Komplex-Antikörper, Klon 13C9
clone 13C9, from mouse
Synonym(e):
Actin-related protein 2/3 complex subunit 3, Arp2/3 complex 21 kDa subunit, p21-ARC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13C9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARPC3(10094)
Allgemeine Beschreibung
Der Arp2/3-Komplex, der aus ARP2, ARP3, ARPC1B/p41-ARC, ARPC2/p34-ARC, ARPC3/p21-ARC, ARPC4/p20-ARC und ARPC5/p16-ARC besteht, spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Aktin-Polymerisation im Zytoskelett. Zwei der sieben Untereinheiten des Komplexes (ARP2 und ARP3) ähneln sehr monomeren Aktin und dienen als Keimbildungsstellen für neue Aktinfilamente. Der Arp2/3-Komplex arbeitet in Verbindung mit einem aktivierenden Nukleation-fördernden Faktor (NPF), um die Bildung von verzweigten Aktin-Netzwerken zu unterstützen. Die Regulation der Reorganisation des Aktin-Zytoskeletts ist wichtig für Prozesse wie Zellmigration, Phagozytose und intrazelluläre Motilität von Lipidvesikeln.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen Arp2/3-Komplex entspricht.
Anwendung
Der Anti-Arp2/3-Komplex-Antikörper, Klon 13C9, weist die Konzentration von Anti-Arp2/3-Komplex nach und wurde für die Verwendung in WB und IH(P) publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den Arp2/3-Komplex in menschlichem Kolorektalkarzinom und menschlichem Kolongewebe nach (der Antikörper muss möglicherweise weiter verdünnt werden, wenn die Färbung zu stark ist – die optimale Verdünnung muss vom Endanwender bestimmt werden).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an MCF-7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5000-Verdünnung dieses Antikörpers wies Arp2/3-Komplex in 10 µg MCF-7-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~20 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aκ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
MCF-7-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Airee Kim et al.
Brain structure & function, 220(3), 1705-1720 (2014-03-29)
In rodents, chronic intermittent ethanol vapor exposure (CIE) produces alcohol dependence, alters the activity of pyramidal neurons and decreases the number of glial progenitors in the medial prefrontal cortex (mPFC). Adult male Wistar rats were exposed to CIE and were
Miran Rada et al.
Cancers, 14(5) (2022-03-11)
Vessel co-option is correlated with resistance against anti-angiogenic therapy in colorectal cancer liver metastases (CRCLM). Vessel co-opting lesions are characterized by highly motile cancer cells that move toward and along the pre-existing vessels in the surrounding nonmalignant tissue and co-opt
Sophia Frentzas et al.
Nature medicine, 22(11), 1294-1302 (2016-11-01)
The efficacy of angiogenesis inhibitors in cancer is limited by resistance mechanisms that are poorly understood. Notably, instead of through the induction of angiogenesis, tumor vascularization can occur through the nonangiogenic mechanism of vessel co-option. Here we show that vessel
Miran Rada et al.
Cancers, 14(10) (2022-05-29)
Resistance to anti-angiogenic therapy is a major challenge in the treatment of colorectal cancer liver metastases (CRCLMs). Vessel co-option has been identified as a key contributor to anti-angiogenic therapy resistance in CRCLMs. Recently, we identified a positive correlation between the
Aida M Lopez-Guerrero et al.
Scientific reports, 10(1), 6580-6580 (2020-04-22)
Tumor invasion requires efficient cell migration, which is achieved by the generation of persistent and polarized lamellipodia. The generation of lamellipodia is supported by actin dynamics at the leading edge where a complex of proteins known as the WAVE regulatory