MABT166
Anti-Tom20/Tomm20-Antikörper, Klon 2F8.1
clone 2F8.1, from mouse
Synonym(e):
Mitochondrial import receptor subunit TOM20 homolog, Mitochondrial 20 kDa outer membrane protein, Outer mitochondrial membrane receptor Tom20, TOM20, TOMM20
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F8.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TOMM20(9804)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsion (CAM)
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wurde Tom20/Tomm20 in 200 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable