MABT163
Anti-γ-Tubulin Antibody
mouse monoclonal, 6H3.1
Synonym(e):
Tubulin gamma-1 chain, Gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Gamma-1-Tubulin, clone 6H3.1 Antibody, clone 6H3.1, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6H3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBG1(7283)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Gamma-1-Tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable