Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
MABT1354
Sigma-Aldrich
Anti-CP110-Antikörper, Klon 140-195-5
clone 140-195-5, from mouse
Synonym(e):
Centriolar coiled-coil protein of 110 kDa, Centrosomal protein of 110 kDa, Cep110
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
140-195-5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCP110(9738)
Allgemeine Beschreibung
Centriolar coiled-coil protein of 110 kDa (UniProt: O43303, auch als zentrosomale Protein mit 110 kDa, CP110, Cep110 bekannt) wird beim Menschen durch das CCP110-Gen (auch als CEP110, CP110, KIAA0419, bekannt, Gen-ID: 9738) kodiert. CP110 ist ein Zytoplasmaprotein, das wesentlich für die Zentrosomduplikation in verschiedenen Stufen der Prozentriolbildung ist. Es dient als wichtiger Negativregulator der Ziliogenese in Zusammenarbeit mit CEP97, indem es die Mutter-Zentriole verkappt und somit die Zilienbildung verhindert. Es ist auch an der Anordnung der subdistalen Fortsätze der Mutter-Zentriole beteiligt und beeinflusst dadurch die Fusion von Recycling-Endosomen an Basalkörper während der Zilienbildung. Zwei Isoformen von CP110, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben. CP110 wird in Hoden stark exprimiert und in Milz, Thymus, Prostata, Dünndarm, Darm und peripheren Blutleukozyten wird eine mittlere Expression beobachtet. CP110-Werte werden beim Übergang von der G1- in die S-Phase des Zellzyklus hochreguliert, und die höchsten Werten werden in der S-Phase beobachtet. Danach sinken die Werte signifikant. In der G2-Phase wird es ubiquitiniert, was zu seinem proteasomalen Abbau führt, der die Zentrosomreduplikation verhindert. Die Deubiquitinierung durch USP33 in der S- und G2/M-Phase stabilisiert CCP110 während der Duplikation und Elongation von Zentriolen.
Spezifität
Klon 140-195-5 weist Centriolar coiled-coil protein of 110 kDa (CP110) in humanen Zellen nach. Er zielt auf ein Epitop in den ersten 149 Aminosäuren der N-terminalen Region ab.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
His-markiertes rekombinantes Fragment, das den ersten 149 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von humanem Centriolar coiled-coil protein of 110 kDa entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies CP110 in HEK293T-Zelllysat nach (Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Erich A. Nigg, Biozentrum, Universität Basel, Schweiz).
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies CP110 in der U2OS-Zelllinie nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CP110 in Western Blot nach (Bauer, M., et al. (2016). EMBO J. 35(19):2152-2166).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CP110 in U20S-Zellen nach (Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Erich A. Nigg, Biozentrum, Universität Basel, Schweiz).
Western Blot Analyse: Eine repräsentative Charge wies CP110 in 293T-Zelllysat nach (Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Erich A. Nigg, Biozentrum, Universität Basel, Schweiz).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wies CP110 in Western Blot nach (Bauer, M., et al. (2016). EMBO J. 35(19):2152-2166; Arquint, C., et. al. (2014). Curr Biol. 24(4):351-60).
Anti-CP110, Klon 140-195-5, Katalognr. MABT1354 ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der CCP110 nachweist und zur Verwendung Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und Western Blot geprüft wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers wies CP110 in HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~150 kDa gemessen; 113,42 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper IgG1 in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Accogli et al.
Nature communications, 15(1), 365-365 (2024-01-09)
WDR44 prevents ciliogenesis initiation by regulating RAB11-dependent vesicle trafficking. Here, we describe male patients with missense and nonsense variants within the WD40 repeats (WDR) of WDR44, an X-linked gene product, who display ciliopathy-related developmental phenotypes that we can model in
Centriolar satellites expedite mother centriole remodeling to promote ciliogenesis.
Hall, et al.
eLife, 12 (2023)