MABS445
Anti-Sclerostin Antibody, clone 7B6.1 | MABS445
culture supernatant, clone 7B6.1, from mouse
Synonym(e):
Sclerostin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7B6.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOST(50964)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected 0.5 µg of GST-tagged Sclerostin recombinant protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable