Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABS1988
Sigma-Aldrich
Anti-SREBP-2-Antikörper, Klon 22D5
clone 22D5, from rabbit
Synonym(e):
Sterol regulatory element-binding protein 2, SREBP2, Sterol regulatory element-binding transcription factor 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
22D5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SREBF2(6721)
mouse ... Srebf2(20788)
Allgemeine Beschreibung
Sterol Regulatory Element-Binding Protein 2 (UniProt: Q3U1N2 (andere Bezeichnungen sind SREBP-2, Sterol Regulatory Element-Binding Transcription Factor 2) wird durch das Gen Srebf2 (auch als Srebp2 bezeichnet) (Gen-ID: 20788) bei der Maus kodiert. SREBP sind eine Familie von Transkriptionsfaktoren, die die Lipidhomöostase regulieren, indem sie die Expression einer Reihe von Enzymen steuern, die für die endogene Cholesterin-, Fettsäure-, Triacylglycerol- und Phospholipid-Synthese benötigt werden. Die drei SREBP-Isoformen, die als SREBP-1a, SREBP-1c und SREBP-2 bezeichnet werden, haben unterschiedliche Rollen bei der Lipidsynthese. SREBP-1- und SREBP-2-Proteine sind zu 47 % homolog. SREBP-2 ist hauptsächlich an der Cholesterinsynthese beteiligt, SREBP-1c ist vorwiegend an der Fettsäuresynthese und am insulininduzierten Glukosestoffwechsel beteiligt, und die Isoform SREBP-1a ist an beiden Signalwegen beteiligt. SREBP werden als inaktive Vorläuferproteine synthetisiert, die an die Membranen des endoplasmatischen Retikulums gebunden sind. Bei Aktivierung wird der Vorläufer in einem zweistufigen Prozess abgespalten und setzt die N-terminale aktive Domäne im Zellkern frei. SREBP-Vorläufer sind in drei Domänen organisiert – eine N-terminale Domäne, die die Transaktivierungsdomäne enthält, eine Region reich an Serin und Prolin und die bHLH-LZ-Region für die DNA-Bindung und -Dimerisierung. Sterole hemmen nachweislich die Spaltung des Vorläuferproteins, und die reife Kernform wird schnell katabolisiert, wodurch die Transkription reduziert wird. Es reguliert die Transkription des LDL-Rezeptorgens sowie den Signalweg der Cholesterin- und in geringerem Ausmaß der Fettsäuresynthese. Es bindet das Sterolregulationselement-1 (SRE-1) (5′-ATCACCCCAC-3′), das in der flankierenden Region der LDRL- und HMG-CoA-Synthase-Gene zu finden ist. Die Überexpression der SREBP-2-Isoform in der Leber bei Mäusen führt zu einer bevorzugten Induktion von Genen, die an der Cholesterin-Biosynthese beteiligt sind. (Literatur: Eberle, D et al. (2004) Biochimie 86(11); 839-48).
Spezifität
Mit dem Klon 22D5 wurde spezifisch das Sterol Regulatory Element-Binding Protein 2 nachgewiesen. Er zielt auf ein Epitop innerhalb der 219 Aminosäuren aus der N-terminalen Region ab.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Fragment, das 219 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von Sterol Regulatory Element-Binding Protein 2 der Maus entspricht.
Anwendung
Anti-SREBP-2, Klon 22D5 (Best.-Nr. MAB1988), ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper, weist SREBP-2 von der Maus mittels Western Blotting nach.
Forschungskategorie
Signalgebung
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde SREBP-2 in 10 µg HEK293- und HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SREBP-2 in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (McFarlane, M.R., et. al. (2015). J Lipid Res. 56(8):1560-71).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde SREBP-2 in 10 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~122 kDa gemessen; 122,91 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Format: Nicht aufgereinigt
Monoklonaler Kaninchen-Antikörper in Zellkulturüberstand ohne Azid.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nityanand Bolshette et al.
PLoS biology, 21(11), e3002367-e3002367 (2023-11-15)
In mammals, O2 and CO2 levels are tightly regulated and are altered under various pathological conditions. While the molecular mechanisms that participate in O2 sensing are well characterized, little is known regarding the signaling pathways that participate in CO2 signaling
Joseph Wayne M Fowler et al.
Journal of lipid research, 64(8), 100411-100411 (2023-07-13)
The transcription factor SREBP2 is the main regulator of cholesterol homeostasis and is central to the mechanism of action of lipid-lowering drugs, such as statins, which are responsible for the largest overall reduction in cardiovascular risk and mortality in humans
Bo Wang et al.
Cell stem cell, 22(2), 206-220 (2018-02-06)
Adequate availability of cellular building blocks, including lipids, is a prerequisite for cellular proliferation, but excess dietary lipids are linked to increased cancer risk. Despite these connections, specific regulatory relationships between membrane composition, intestinal stem cell (ISC) proliferation, and tumorigenesis
Li Zhang et al.
eLife, 6 (2017-10-27)
Cholesterol homeostasis is maintained through concerted action of the SREBPs and LXRs. Here, we report that RNF145, a previously uncharacterized ER membrane ubiquitin ligase, participates in crosstalk between these critical signaling pathways. RNF145 expression is induced in response to LXR
Shiqian Han et al.
iScience, 26(5), 106613-106613 (2023-05-02)
Niemann-Pick disease type C (NP-C) is a genetic lysosomal disorder associated with progressive neurodegenerative phenotypes. Its therapeutic options are very limited. Here, we show that lithium treatment improves ataxia and feeding phenotypes, attenuates cerebellar inflammation and degeneration, and extends survival