MABS197
Anti-PTP1B Antibody, clone FG6-1G
clone FG6-1G, from mouse
Synonym(e):
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1, Protein-tyrosine phosphatase 1B, PTP-1B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FG6-1G, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Cytoskelettale Signalübertragung
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected PTP1B in A431 cell lysate (Gulati, P. et al. (2004). EMBO Rep. 5(8):812-817.).
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PTP1B in 10 µg of TF-1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
TF-1 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable