Merck
MABS1330
Sigma-Aldrich
Anti-N1-Phosphohistidin-(1-pHis-)Antikörper, Klon SC1-1
clone SC1-1, from rabbit
Synonym(e):
N1-Phosphohistidine
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SC1-1, monoclonal
Speziesreaktivität
E. coli, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (N1-pHis)
Allgemeine Beschreibung
Die Phosphorylierung spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Proteinaktivitäten und verschiedenen zellulären Signalübertragungsereignissen in Zellen. Die meisten Studien konzentrieren sich auf Serin-, Threonin- und Tyrosinphosphorylierungen und sind durch die verfügbaren Instrumente zum Nachweis von Phosphohistidin (pHis) begrenzt. Die Phosphorylierung von Histidin kann entweder an N1 (1-pHis) oder N3 (3-pHis) des Imidazolrings erfolgen. Die Entwicklung von Peptiden, die stabile Phosphoryltriazolylalanin-Analoga von 1-pHis und 3-pHis (1-pTza und 3-pTza) enthalten, ermöglicht die Herstellung von Antikörpern zur Untersuchung von Histidin-N1- und N3-Phosphorylierungen bei Signalübertragungsereignissen. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass His-Kinasen bei Krebs und Tumormetastasen eine Rolle spielen, und das erste identifizierte Metastasensuppressor-Gen ist eine der beiden bekannten His-Kinasen, Nm23-H1, bei Säugetieren (auch bekannt als NME1, Nukleosiddiphosphatkinase oder NDPK-A). Nm23-H1/NME1 und das eng verwandte Nm23-H2 (NME2/NDPK-B) katalysieren den Transfer von Phosphat aus ATP auf Nukleosiddiphosphate (NDPs) über ein 1-pHis-Enzymintermediat. Nm23-H1/-H2 weisen auch eine His-Kinase-Aktivität auf, bei der das Phosphat aus dem aktiven Zentrum pHis auf ein His in einem Zielprotein übertragen wird. Stoffwechselenzyme wie die Phosphoglyceratmutase (PGAM), die Succinyl-CoA-Synthase (SCS) und die ATP-Citrat-Lyase (ACL) verwenden ebenfalls pHis als Enzymintermediat. Im Gegensatz zu NME1/2 verwendet PGAM 3-pHis als Enzymintermediat. Außer bei Eukaryoten ist die Histidinphosphorylierung auch in bakteriellen “Zweikomponenten”-Signalwegen gut dokumentiert, die an der Chemotaxis beteiligt sind, obwohl das Phosphat von dem im Rezeptor/Sensorprotein gebildeten pHis auf Asp-Reste eines Akzeptor-Reaktionsregulatorproteins übertragen wird und das Rezeptor/Sensorprotein im Wesentlichen als Aspartatkinase fungiert.
Spezifität
Die Zielmodifizierung ist nicht speziesspezifisch.
Weist selektiv Proteine nach, deren Histidin(e) an N1 des Imidazolrings (1-pHis) phosphoryliert ist/sind, aber nicht an 3-pHis.
Immunogen
Epitop: N1-Phosphohistidin (1-pHis)
KLH-konjugierte Bibliothek von zufällig gewählten Peptiden mit nicht hydrolysierbarem Phosphohistidin-Analogon 1-pTza.
Anwendung
Anti-N1-Phosphohistidin-(1-pHis-)Antikörper, Klon SC1-1, ist ein isomerspezifischer, monoklonaler Ab, der speziell zum Nachweis von phosphoryliertem Histidin an Position N1 dient. Dieser aufgereinigte mAb wird durch veröffentlichte Daten gestützt, die die Leistungsfähigkeit bei Western Blotting, Immunfluoreszenz und Immunaffinitätsaufreinigung belegen.
Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden die In-vitro-Autophosphorylierung von rekombinantem humanem NM23-H1/NME1 an His118 sowie Peptide mit 1-pTza-, aber nicht 3-pTza-Phosphohistidin-Analogon nachgewiesen. Klon SC1-1 ist am reaktivsten gegenüber 1-pTza-Peptiden auf Basis der NM23-H1/NME1-1-pHis118-Sequenz, weniger reaktiv gegenüber 1-pTza-Peptiden auf Basis der Histon-H4-1-pHis18- oder ACLY-1-pHis760-Sequenz, am wenigsten reaktiv gegenüber 1-pTza-Peptiden auf Basis der GNB1-1-pHis266- oder Kca3.1-1-pHis358-Sequenz und nicht reaktiv gegenüber phosphoryliertem Tyrosin (Fuhs, S.R., et al. (2015). Cell. 162(1):198-210).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die hitzeempfindliche Histidin-N1-Phosphorylierung (1-pHis) in mehreren Zelllysaten nachgewiesen (Fuhs, S.R., et al. (2015). Cell. 162(1):198-210).
Immunozytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von N1-Phosphohistidin (1-pHis), die sich von der von 3-pHis unterscheidet, in mit 4 % Paraformaldehyd fixierten HeLa-Zellen und in Makrophagen aus dem Knochenmark der Maus mittels Fluoreszenz-Immunzytochemie nachgewiesen. Die Immunreaktivität von 1-pHis wurde in Regionen in der Umgebung saurer Kompartimente festgestellt, jedoch nicht innerhalb dieser Kompartimente oder in Zellkernen (Fuhs, S.R., et al. (2015). Cell. 162(1):198-210).
Immunaffinitätsaufreinigung: Eine repräsentative Charge wurde vor der LC-MS/MS-Analyse mit Protein-A-Harzen für die Immunaffinitätsaufreinigung von 1-pHis-Proteinen aus Zelllysaten vernetzt (Fuhs, S.R., et al. (2015). Cell. 162(1):198-210).
Hinweis: PROBEN vor dem Phosphohistidin-Nachweis NICHT ERHITZEN. Die Histidinphosphorylierung ist hitze- und säureempfindlich. Um eine Negativkontrolle für den Spezifitätstest zu erstellen, kann ein Aliquot der Probe 10–15 Minuten lang auf 95 ºC erhitzt werden, um die Histidinphosphorylierung rückgängig zu machen. Alternativ kann ein Aliquot der Probe unter angesäuertem pH-Wert bei 37 ºC 15 Minuten lang inkubiert werden, um die Histidinphosphorylierung zu reduzieren. Jede 100-µ-l-Probe wird vor der Inkubation mit 25 µl 1 M HCl angesäuert und dann vor dem Phosphohistidin-Nachweis mit 25 µl 1 M NaOH neutralisiert.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting der Autophosphorylierungsreaktion von NME1.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,3 µg/ml dieses Antikörpers wurde rekombinantes humanes NME1 (NM23-H1) mit N1-Phosphohistidin (1-pHis) in einem 5-µg-Aliquot einer Autophosphorylierungsreaktion nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Je nach Größe der Histidinphosphorylierungs-Proteine variabel.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rajasree Kalagiri et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2077, 181-191 (2019-11-11)
Immunoblotting is a ubiquitous immunological technique that aids in detecting and quantifying proteins (including those of lower abundance) and their posttranslational modifications such as phosphorylation, acetylation, ubiquitylation, and sumoylation. The technique involves electrophoretically separating proteins on an SDS-PAGE gel, transferring
Kevin Adam et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2077, 209-224 (2019-11-11)
Immunofluorescence (IF) takes advantage of biological and physical mechanisms to identify proteins in cell or tissue samples, exploiting the specificity of antibodies and stimulated fluorescence light emission. Here, we describe an immunofluorescence staining method for the identification of histidine phosphorylated
LHPP suppresses gastric cancer progression via the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway.
Wang, et al.
Journal of Cancer, 13, 3584-3592 (2022)
He Zhao et al.
Nature communications, 11(1), 518-518 (2020-01-26)
Ethylene plays essential roles during adaptive responses to water-saturating environments in rice, but knowledge of its signaling mechanism remains limited. Here, through an analysis of a rice ethylene-response mutant mhz1, we show that MHZ1 positively modulates root ethylene responses. MHZ1
Imran Khan et al.
Oncotarget, 9(12), 10185-10202 (2018-03-15)
The NM23/NME gene was identified as a metastasis suppressor. It's re-expression inhibited cancer cell motility and suppressed metastasis, without effecting primary tumor size in multiple model systems. The mechanisms of NME suppression of motility and metastasis are incompletely known. Of