Wichtige Dokumente
MABS1274
Sigma-Aldrich
Anti-GPx4-Antikörper, Klon 1B4
clone 1B4, from rat
Synonym(e):
Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, GPx-4, GSHPx-4, mtPHGPx, PHGPx, Phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, snGPx, Sperm nuclei glutathione peroxidase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B4, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Gpx4(625249)
Allgemeine Beschreibung
Phospholipidhydroperoxid-Glutathionperoxidase, mitochondrial (EC 1.11.1.12; UniProt O70325; auch bekannt als GPx-4, GSHPx-4, mtPHGPx, PHGPx, Phospholipidhydroperoxid-Glutathionperoxidase mitochondrial, snGPx, Spermakern-Glutathionperoxidase) wird durch das Gen Gpx4 (Gen-ID 625249) bei Mäusen kodiert. Gpx4 gehört zur Familie der Glutathionperoxidasen (GPx), die Zellen vor oxidativen Schäden schützen, indem sie Lipidhydroperoxide zu ihren entsprechenden Alkoholen und freies Wasserstoffperoxid zu Wasser reduzieren. Acht Mitglieder der Glutathionperoxidase (GPx1-8) wurden beim Menschen identifiziert. Ein induzierbares Gpx4-Knockout in transgenen Mäusen zeigt die wesentliche Rolle von Gpx4 bei der Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Nierenfunktion, und eine Gpx4-Depletion führt in vivo zu einem massiven Zelltod von Nierentubulusepithelien. Während das am häufigsten vorkommende Säugetier-GPx, GPx1, Tetramere bildet, existiert GPx4 in monomerer Form. Drei alternativ gespleißte GPx4-Isoformen entstehen aus demselben Gpx4-Gen, eine zytosolische (auch Kurzform genannt), eine mitochondriale (auch Langform genannt) und eine nukleäre Form. Die kurze Form wird ubiquitär in embryonalen und adulten Geweben in unterschiedlichem Ausmaß exprimiert, während die Expression der beiden anderen Formen auf die Hoden beschränkt ist, wo sie während der männlichen Gametogenese wichtige Funktionen ausüben.
Spezifität
Reagiert mit den mitochondrialen (UniProt O70325-1), zytoplasmatischen (UniProt O70325-2) und nukleären (Q91XR9-1) Isoformen.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der C-terminalen Sequenz von Maus-GPx-4 entspricht.
Anwendung
Der Anti-GPx4-Antikörper, Klon 1B4, ist ein Antikörper gegen GPx4 zur Verwendung in der Immunzytochemie, Immunhistochemie und in Western-Blot.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine herunterregulierte GPx-4-Expression nach Hydroxytamoxifen/Tam-Behandlung von MERCreMER-exprimierenden embryonalen Mausfibroblasten (MEFs) PFa1(flox/flox)-MerCreMer nachgewiesen, deren letzte drei Gpx4-Exons von loxP-Stellen flankiert waren (Seiler, A., et al. (2008). Cell Metab.;8(3):237-248).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine herunterregulierte GPx-4-Expression in Nierengewebeextrakten von mit Tamoxifen/Tam gefütterten transgenen Mäusen (CreERT2;Gpx4fl/fl) nachgewiesen, die Cre-ERT2 exprimieren und beide Gpx4-Allele flankiert von loxP-Stellen haben (Friedmann Angeli, J.P., et al. (2014). Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine herunterregulierte GPx-4-Expression nach Hydroxytamoxifen/Tam-Behandlung von Lungenfibroblasten festgestellt, die von transgenen Mäusen (CreERT2;Gpx4fl/fl) stammen, die Cre-ERT2 exprimieren und beide Gpx4-Allele flankiert von loxP-Stellen haben (Friedmann Angeli, J.P., et al. (2014). Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine hohe GPx-4-Expression sowohl in primären (HRPEitC) als auch in transformierten (HK-2) humanen tubulären Epithelzellen der Niere festgestellt (Friedmann Angeli, J.P., et al. (2014). Nat. Cell Biol.16(12):1180-1191).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine GPx-4-Expression in Paraformaldehyd-fixierten, in Paraffin eingebetteten Mäusehodengewebeschnitten nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Marcus Conrad, Helmholtz-Zentrum München, Deutschland).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine herabgesetzte GPx-4-Expression in Paraformaldehyd-fixierten, in Paraffin eingebetteten Hodengewebeschnitten von GPx-4-Knockout-Mäusen im Vergleich zu Wildtyp-Kontrollen festgestellt (Schneider, M., et al. (2009). FASEB J. 23(9):3233-3242).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine herunterregulierte GPx-4-Expression in Paraformaldehyd-fixierten, mit Triton X-100 permeablierten epididymalen Spermatozoen von Gpx4-Knockout-Mäusen im Vergleich zu Wildtyp-Kontrollen mittels Fluoreszenz-Immunzytochemie nachgewiesen (Schneider, M., et al. (2009). FASEB J. 23(9):3233-3242).
Qualität
Beurteilt mittels Immunzytochemie in MEF1-Zellen.
Immunzytochemische Analyse: Mit 4,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde GPx-4 in MEF1-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~19 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Ratten-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jumpei Ito et al.
eLife, 10 (2021-02-03)
Heart failure is a major public health problem, and abnormal iron metabolism is common in patients with heart failure. Although iron is necessary for metabolic homeostasis, it induces a programmed necrosis. Iron release from ferritin storage is through nuclear receptor