Wichtige Dokumente
MABS1228
Sigma-Aldrich
Anti-ANKRD1/CARP-Antikörper, Klon 12G8.2
clone 12G8.2, from mouse
Synonym(e):
Ankyrin repeat domain-containing protein 1, Cardiac ankyrin repeat protein, Cytokine-inducible gene C-193 protein, Cytokine-inducible nuclear protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12G8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANKRD1(27063)
Allgemeine Beschreibung
Ankyrin-Wiederholungsdomäne enthaltenes Protein 1 (UniProt Q15327; auch als Kardiales Ankyrin-Wiederholungsprotein, Zytokin-induzierbares Gen-C-193-Protein, nukleares Zytokin-induzierbares Protein bekannt) wird vom ANKRD1 (auch C193, CARP, HA1A2 genannt) Gen (Gen-ID 27063) in Menschen kodiert. ANKRD1/CARP gehört zu einer Familie von konservierten Muskel-Ankyrin-Wiederholungsproteinen (MARPs), zu der auch ANKRD2 und das Diabetes-Ankyrin-Wiederholungsprotein (DARP, ANKRD23) gehören. ANKRD1 wird in hohem Maße in Kardiomyozyten exprimiert und interagiert bekanntermaßen mit Myopalladin und Titin, was auf seine Rolle bei der vom Myopalladin-Komplex abhängigen Aufrechterhaltung der Sarkomerintegrität und der durch den Titin-Komplex vermittelten stressinduzierten Genregulation hindeutet. ANKRD1 wird bei Patienten mit dilatativer Kardiomyopathie und in Tiermodellen für Herzhypertrophie, die durch Drucküberlastung und adrenerge Stimulation ausgelöst wird, hochreguliert. ANKRD1 reguliert nachweislich den durch den Hypertrophie-Agonisten Phenylephrin-/PE-induzierten α-adrenergen Signalweg in neonatalen ventrikulären Myozyten der Ratte, wo es ERK1/2 und GATA4 in einem sarkomerischen Komplex rekrutiert und lokalisiert, was zu einer verstärkten GATA4-Phosphorylierung und anschließender nuklearer ANKRD1-Komplex-Translokation und Genaktivierung führt.
Immunogen
Epitop: Ankyrin-Wiederholungen 4 und 5.
GST-markiertes rekombinantes humanes ANKRD1/CARP-Fragment, das den Ankyrin-Wiederholungen 4 und 5 entspricht.
Anwendung
Der Anti-ANKRD1/CARP-Antikörper, Klon 12G8.2, ist ein Antikörper gegen ANKRD1/CARP zur Verwendung in Western-Blot und Immunhistochemie (Paraffin).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:250–1:1.000 einer repräsentativen Charge wurde ANKRD1/CARP in Herzgewebeschnitten von Mensch und Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in humanem Herzgewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen ANKRD1/CARP in 10 µg humanem Herzgewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~37 kDa gemessen. 36,25 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lynn Yap et al.
NPJ Regenerative medicine, 8(1), 26-26 (2023-05-27)
Ischemic heart disease, which is often associated with irreversibly damaged heart muscle, is a major global health burden. Here, we report the potential of stem cell-derived committed cardiac progenitors (CCPs) have in regenerative cardiology. Human pluripotent embryonic stem cells were