MABN77
Anti-Potassium Channel Kv1.2 Antibody, clone K14/16
clone K14/16, from mouse
Synonym(e):
potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 2, potassium voltage-gated channel subfamily A member 2, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.2, Voltage-gated potassium channel HBK5, potassium channel, Voltage-gated K(+) channel
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
K14/16, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNA2(3737)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kv1.2 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable