MABN628
Anti-Cox-1, clone 5C5.1 Antibody
clone 5C5.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Cytochrome c oxidase subunit 1, Cytochrome c oxidase polypeptide I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MT-CO1(4512)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Cox-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable