MABN2284
Anti-Delta-like protein 1 Antibody, clone PGPM-1F9
clone PGPM-1F9, from rat
Synonym(e):
Drosophila Delta homolog 1, Delta1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PGPM-1F9, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Dll1(13388)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Delta-like protein 1 in one million DLL1-flag A7A1/CHO cells expressing DLL1.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Delta-like protein 1 in Western Blotting applications (Geffers, I., et. al. (2007). J Cell Biol. 178(3):465-76).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Delta-like protein 1 in 10 µg of lysate from CHO cells stably expressing Flag-tagged Delta-like Protein 1.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable