MABN2249
Anti-CHRNA2 Antibody, clone 5B2.1
clone 5B2.1, from mouse
Synonym(e):
Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2, Cholinergic Receptor Nicotinic Alpha 2 Subunit, Acetylcholine Receptor Nicotinic Alpha 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B2.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHRNA2(1135)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected human recombinant Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-2 (CHRNA2).
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit