MABN1806
Anti-TPP1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from mouse
Synonym(e):
Tripeptidyl-peptidase 1, Cell growth-inhibiting gene 1 protein, Lysosomal pepstatin-insensitive protease, LPIC, Tripeptidyl aminopeptidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TPP1(1200)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells transfected with TPP1 and TPP1 mutant (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells expressing WT TPP1 (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TPP1 in human placenta tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1