MABN1727
Anti-Beta-IV spectrin Antibody, clone N393/76
clone N393/76, from mouse
Synonym(e):
Spectrin beta chain, non-erythrocytic 4, Spectrin, non-erythroid beta chain 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N393/76, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPTBN1(6711)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A representative lot detected beta-IV spectrin in COS cells transiently transfected with Myc-tagged beta 4-spectrin.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected beta-IV spectrin in rat cerebral cortex and hippocampus tissues.
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected beta-IV spectrin in human cerebellum tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1